Learn More
STEMCELL Technologies (Z)-4-Hydroxytamoxifen
Artikelnummer. 17100322
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Artikelnummer. 17100322
Marke: STEMCELL Technologies 74056
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Estrogen signaling pathway modulator; Modulates selective estrogen receptor and estrogen-related receptor
  • (Z)-4-Hydroxytamoxifen is a cell-permeable selective estrogen receptor modulator (SERM) that binds to estrogen receptors (ER) and estrogen-related receptors (ERR) with both estrogenic and anti-estrogenic effects (Poulin et al.)
  • Suppresses tumor growth in breast cancer cells (Freiss et al.; Osborne et al.)
Spezifikation
CAS 68047-06-3
Synonym trans-4-Hydroxytamoxifen; 4-OH-TAM; ICI 79280
Menge 25 mg
Summenformel C26H29NO2
Reinheit ≥ 98%
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.