Learn More
Thermo Scientific Chemicals Z-Asp-Glu-Val-Asp-7-amino-4-(trifluormethyl)cumarin
Artikelnummer. 15450377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15450377 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15450377 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J64569.#0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein fluorogenes Substrat für Caspase-3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 mg
Beschreibung Weiß bis cremefarben
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein fluorogenes Substrat für Caspase-3
Summenformel Gehäuse C36H38F3N5O14
Formelmasse 821,71
Synonym Z-DEVD-AFC; Z-Asp-Glu-Val-Asp-AFC
Produkttyp Z-Asp-Glue-Val-Asp-7-amino-4-(trifluormethyl)cumarin
Form Pulver