Learn More
MedChemExpress Z-Gly-Gly-Arg-AMC acetate
Artikelnummer. 16419328
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16419328 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16419328 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP0019A10mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Z-Gly-Gly-Arg-AMC acetate is a thrombin-specific fluorogenic substrate for testing of thrombin generation in PRP and platelet-poor plasma (PPP).
Spezifikation
CAS 2070009-61-7
Löslichkeit DMSO : 500 mg/mL (781.67 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (31.27 mM∣Need ultrasonic)
Inhalt und Lagerung Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Menge 10 mg
Molekulargewicht 639.66 g/mol
Produkttyp Dye Reagents
Reinheits- oder Qualitätsgrad 98.02%
Versandbedingung Room temperature