Learn More
MedChemExpress Z-Gly-Gly-Arg-AMC acetate
Artikelnummer. 16401778
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16401778 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16401778 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP0019A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Z-Gly-Gly-Arg-AMC acetate is a thrombin-specific fluorogenic substrate for testing of thrombin generation in PRP and platelet-poor plasma (PPP).
Spezifikation
CAS 2070009-61-7
Löslichkeit DMSO : 500 mg/mL (781.67 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (31.27 mM∣Need ultrasonic)
Inhalt und Lagerung Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Menge 5 mg
Molekulargewicht 639.66 g/mol
Produkttyp Dye Reagents
Reinheits- oder Qualitätsgrad 98.02%
Versandbedingung Room temperature