Learn More
MedChemExpress Z-IETD-FMK
Artikelnummer. 16416057
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16416057 5 mg 5 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 16416057
Marke: MedChemExpress HY101297
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Z-IETD-FMK (Z-IE(OMe)TD(OMe)-FMK) is a selective and cell permeable caspase-8 inhibitor. Z-IETD-FMK is also a granzyme B inhibitor.
Spezifikation
Reinheit 98.0%
CAS 210344-98-2
Inhalt und Lagerung Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Molekulargewicht 654.68 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 5 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit DMSO : 41.67 mg/mL (63.65 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Z-IE(OMe)TD(OMe)-FMK