Learn More
Thermo Scientific Chemicals Z-Leu-Glu(OMe)-His-Asp(OMe)-Fluormethylketontrifluoroacetat-Salz-Hydrat
Artikelnummer. 15480407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15480407 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15480407 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J64966.M^
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 mg
Beschreibung Beige bis blassbraun
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein zelldurchlässiger Inhibitor von Caspase-9 mit einer starken und irreversiblen Hemmungsleistung
Summenformel Gehäuse C32H43FN6O10.xC2HF3O2.yH2O
Formelmasse 690.71(anhy)
Synonym Z-LEHD-FMK;
Löslichkeit Löslich in DMSO.
Produkttyp Z-Leu-Glu(OMe)-His-Asp(OMe)-Fluormethylketontrifluoroacetat-Salz-Hydrat
Form Pulver