Learn More
Thermo Scientific Chemicals Z-Leu-Leu-Glu-7-Amino-4-methylcumarin
Artikelnummer. 15406489
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15406489 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15406489 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J64613.#0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 mg
Beschreibung Weißgrau
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein fluorogenes Substrat zur Peptidylglutamyl-Peptid-Hydrolyse (Caspase-ähnliche) des Proteasoms, das in Anwesenheit von Mg2+-Ionen stimuliert und durch N-Acetylimidazol schnell inaktiviert werden kann
Summenformel Gehäuse C35H44N4O9
Formelmasse 664,75
Synonym BML-ZW9345; Z-LLE-AMC
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeit Löslich in DMSO
Produkttyp Z-Leu-Leu-Lu-7-Amin-4-methylcumarin
Form Lyophilisiertes Pulver