Learn More
(Z)-Tetrachlorvinphos, TRC
Artikelnummer. 30413678
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30413678 5 mg
30422346 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30413678 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2923055MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22248-79-9
Summenformel C10 H9 Cl4 O4 P
Molekulargewicht (g/mol) 363.8992561
Synonym Phosphoric acid, (1Z)-2-chloro-1-(2,4,5-trichlorophenyl)ethenyl dimethyl ester, Phosphoric acid, 2-chloro-1-(2,4,5-trichlorophenyl)ethenyl dimethyl ester, (Z)-, Phosphoric acid, 2-chloro-1-(2,4,5-trichlorophenyl)vinyl dimethyl ester, (Z)- (8CI), (Z)-Tetrachlorovinphos, CVMP, Debantic, Gardicide, Gardona, Rabon, Rabond, SD 8447, Stirofos, Stirophos, Stitifos, Tetrachlorvinfos, Tetrachlorvinphos, Vinfos, cis-Gardona
IUPAC-Name [(Z)-2-Chloro-1-(2,4,5-Trichlorophenyl)ethenyl] Dimethylphosphat
SMILES COP(=O)(OC)O\C(=C/Cl)\c1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrachlorvinphos
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H9Cl4O4P/c1-16-19(15,17-2)18-10(5-11)6-3-8(13)9(14)4-7(6)12/h3-5H,1-2H3/b10-5-
Formelmasse 363.8993