Learn More
Thermo Scientific Chemicals Z-Val-Val-Nle Diazomethylketon
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 50 mg |
| Beschreibung | Weißer bis weißgrau |
| Inhalt und Lagerung | -30°bis -10 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Inaktiviert Thiol-Proteinasen; ein irreversibler Cathepsin-Inhibitor |
| CAS | 155026-49-6 |
| Summenformel | C25H37N5O5 |
| Formelmasse | 487,60g/mol |
| Synonym | C-3890; Z-Val-Val-Nle-DMK |
| Produkttyp | Signaltransduktionsreagenz |
| Form | Pulver |