Learn More
Z433927330, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477977
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16477977 5 mg 5 Milligramm
16455926 100 mg -
16421477 50 mg -
16415268 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16477977 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY126074
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Z433927330 is a potent and selective inhibitor of Aquaporin-7 (AQP7), less potently inhibits AQP3 and AQPs9, with IC50s of ∼0.2 μM, ∼0.7 μM and ∼1.1 μM for mAQP7, mAQP3 and mAQP9, respectively.
Z433927330 is a potent and selective inhibitor of Aquaporin-7 (AQP7), less potently inhibits AQP3 and AQPs9, with IC50s of ∼0.2 μM, ∼0.7 μM and ∼1.1 μM for mAQP7, mAQP3 and mAQP9, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Z433927330
Physikalische Form Solid
CAS 1005883-72-6
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H20N4O3
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 280 mg/mL (768.39 mM)
SMILES O=C(OCC)C1=CC=C(NC(NCC2=CC=C(N3N=CC=C3)C=C2)=O)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 364.4
Formelmasse 364.4
Reinheit (%) 98.01%
Güte Research