Learn More
Zafirlukast, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451866
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16451866 500 mg 500 Milligramm
16407336 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16451866 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17492
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Zafirlukast (ICI 204219) is a potent orally active leukotriene D4 (LTD4) receptor antagonist. Zafirlukast shows anti-asthmatic, anti-inflammatory and anti-bacterial effects.
Zafirlukast (ICI 204219) is a potent orally active leukotriene D4 (LTD4) receptor antagonist. Zafirlukast shows anti-asthmatic, anti-inflammatory and anti-bacterial effects.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zafirlukast
Physikalische Form Powder
CAS 107753-78-6
Farbe White
Menge 500 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C31H33N3O6S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym ICI 204219
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (173.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC1CCCC1)NC2=CC3=C(N(C)C=C3CC4=CC=C(C(NS(=O)(C5=CC=CC=C5C)=O)=O)C=C4OC)C=C2
Molekulargewicht (g/mol) 575.68
Formelmasse 575.68
Reinheit (%) 99.1%
Güte Research