Learn More
MedChemExpress Zalcitabine
Artikelnummer. 16457276
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16457276 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16457276 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY17392
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Zalcitabine is a potent nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitor used in the treatment of HIV infection.
Spezifikation
Molekulargewicht 211.22 g/mol
Produkttyp Reference compound
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Versandbedingung Room temperature
Reinheit 98.0%
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 62.5 mg/mL (295.90 mM∣Need ultrasonic)
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
CAS 7481-89-2
Synonym 2',3'-Dideoxycytidine∣ ddC∣ Dideoxycytidine