Learn More
Emma Safety Footwear Zandvoort Outdoor-Arbeitsschuhe mit Metall Größe XD
Mit klebriger Griffigkeit für feuchte und fettige Oberflächen.
165.36 €
Spezifikation
Auskleidungsmaterial | Nappa-Vollnarbenleder/Spaltleder |
---|---|
Sohleneigenschaften | Antistatik-Vliessohle |
Sohlenmaterial | PU-Zwischensohle |
Produkttyp | Outdoor-Arbeitsschuhe mit Metall |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10337674
|
Emma Safety Footwear
MM54886640 |
40 |
165.36 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10123744
|
Emma Safety Footwear
MM54886643 |
43 |
165.36 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10318179
|
Emma Safety Footwear
MM54886641 |
41 |
165.36 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10403434
|
Emma Safety Footwear
MM54886642 |
42 |
165.36 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Wasserabweisendes, geöltes Nubukobermaterial
- Nappa-Vollleder/Futter aus Spaltleder
- Antistatische Vlies-Einlegesohle mit antibakterieller Einlegesohle
- Innenkappe aus Stahl
- Antibakterielle Einlegesohle
- GripForce™ Duo/HRO-Außensohle
Spezifikation
Nappa-Vollnarbenleder/Spaltleder | |
Antistatik-Vliessohle | |
PU-Zwischensohle | |
Outdoor-Arbeitsschuhe mit Metall |