Learn More
Zanubrutinib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486107
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16486107 5 mg 5 Milligramm
16423388 10 mg -
16409916 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16486107 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101474A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Zanubrutinib (BGB-3111) is a selective Bruton tyrosine kinase (Btk) inhibitor.
Zanubrutinib (BGB-3111) is a selective Bruton tyrosine kinase (Btk) inhibitor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zanubrutinib
CAS 1691249-45-2
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H29N5O3
Menge 5 mg
Synonym BGB-3111
Löslichkeitsinformationen DMSO : 200 mg/mL (424.13 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble)
SMILES NC(C1=C2N(N=C1C3=CC=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)[C@H](C5CCN(C(C=C)=O)CC5)CCN2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 471.55
Formelmasse 471.55
Reinheit (%) 98.33%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease