Learn More
Labcon™ Zap™ 10 μl Pipettenspitzen mit Aerosolfilter
Passend für die gängigsten 10 μl-Pipetten
48.45 € - 160.00 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 10 μl |
---|---|
Gefiltert | Gefiltert |
Farbe | Durchsichtig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Liquid Handling |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Graduated | Autoklavierbar | Sterilität | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Graduated | Autoklavierbar | Sterilität | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
16673922
|
Labcon™
1051-225-000-9 |
Ja | Nicht autoklavierbar | Steril | 96 Spitzen/Eclipse™ UNO-Nachfüllpackung, 10 Nachfüllpackungen/Packung, 5 Packungen/Karton |
102.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17215694
|
Labcon™
1091-965-006-9 |
Ja | Nicht autoklavierbar | Steril | 960 Spitzen/Packung |
95.85 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16603932
|
Labcon™
1051-965-036-9 |
Ja | Nicht autoklavierbar | Steril | 96 Spitzen/Rack, 12 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton |
141.00 €
1152 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16623972
|
Labcon™
1151-965-006-9 |
Nein | Autoklavierbar | Steril | 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton |
130.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16683962
|
Labcon™
1150-965-006-9 |
Nein | Nicht autoklavierbar | Steril | 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton |
160.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16693962
|
Labcon™
1151-225-000-9 |
Nein | Nicht autoklavierbar | Steril | 96 Spitzen/Eclipse™ UNO-Nachfüllpackung, 10 Nachfüllpackungen/Packung, 5 Packungen/Karton |
114.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16683922
|
Labcon™
1051-800-000-9 |
Yes | Not Autoclavable | Non-sterile | 1000 Tips/Bag, 10 Bags/Cs. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
16693922
|
Labcon™
1051-960-036-9 |
Yes | Not Autoclavable | Non-sterile | 96 Tips/Rack, 12 Racks/Pk., 10 Pk./Cs. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
16663922
|
Labcon™
1051-165-000-9 |
Ja | Nicht autoklavierbar | Steril | 1 Spitze/Beutel, 200 Beutel/Packung, 10 Packungen/Karton |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
17507856
|
Labcon™
1150-800-000-9 |
Nein | Autoklavierbar | Unsteril | 1000 Spitzen/Beutel, 10 Beutel/Karton |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
16613972
|
Labcon™
1151-960-006-9 |
No | Not Autoclavable | Non-sterile | 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pk., 10 Pk./Cs. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
16603972
|
Labcon™
1151-800-000-9 |
No | Not Autoclavable | Non-sterile | 1000/Bag, 10 Bags/Cs. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Passend für die gängigsten 10 μl-Pipetten
- Patentierter, vollautomatisiert verbauter Endotoxin-freier Filter
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
10 μl | |
Durchsichtig | |
Ja | |
ZAP™ |
Gefiltert | |
Liquid Handling | |
10 μl Pipetten | |
Polypropylenharz |