Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 1000-μl-Aerosolfilter-Pipettenspitzen mit weiter Öffnung
Mit 2,03 mm breiter Öffnung für viskose Proben
Marke: Labcon 1199-965-006-9
79.65 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21712" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 13.15420kg
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Aerosolfilter
- Patentierter, vollautomatisiert verbauter Endotoxin-freier Filter
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
1000 μl | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
88,9 mm | |
Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen) | |
Gestell | |
96 Spitzen/Gestell, 6 Gestelle/Packung, 8 Packungen/Karton | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Gefiltert | |
Durchsichtig | |
3,50 in. | |
Harz der USP-Klasse VI | |
Liquid Handling | |
FlexTop, weite Öffnung | |
96 Spitzen/Gestell | |
Passend für die gängigsten 1000 µl-Pipettierer | |
ZAP™ |