Learn More
Labcon ZAP™ 1200 μL Aerosol Filter Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
78.70 € - 117.00 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 1200 μl |
---|---|
Gefiltert | mit Filter |
Sterilität | steril |
Farbe | Durchsichtig |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16603982
|
Labcon
1155-225-000-9 |
96 Spitzen / Eclipse™ UNO Nachfüllungen/8 Nachfüllungen / Packung / 3 Packungen. / Kiste |
117.00 €
768 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16613982
|
Labcon
1155-965-006-9 |
96 Spitzen/Rack; 6 Racks/Packung; 8 Pk./Koffer |
78.70 €
576 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Pipette Tip
- Fits 1200 μL Rainin™ LTS style Pipettors
- Low mounting and ejection forces less than 3 kg
- Sterile
- Patented robotically inserted endotoxin free filter
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Spezifikation
1200 μl | |
steril | |
Nicht autoklavierbar | |
88,9 mm | |
Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen) | |
E-Strahl | |
Ja | |
Rainin LTS | |
ZAP™ |
mit Filter | |
Durchsichtig | |
3,50 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Flextop | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylen-Harz |