Learn More
Labcon™ ZAP™ 1200 μl-Pipettenspitzen in verlängerter Ausführung mit Aerosolfilter, Pipettenspitzen für Sartorius™ Pipettierer
Passend für Sartorius™ (Biohit) 1200 μl Pipettierer
64.64 € - 96.00 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 1200 μL |
---|---|
Gefiltert | Filtered |
Farbe | Natural |
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Länge (angloamerikanisch) | 3.5 in. |
Produktcode | Marke | Autoklavierbar | Zertifizierung/Konformität | Format | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Autoklavierbar | Zertifizierung/Konformität | Format | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
16671933
|
Labcon™
1159-965-006-9 |
Nicht autoklavierbar | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD-Konformität | Rack, 96 | steril |
96.00 €
576 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16661933
|
Labcon™
1159-960-006-9 |
Not Autoclavable | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity | Rack | Non-sterile |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
16651933
|
Labcon™
1159-165-000-9 |
Not Autoclavable | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity | Bagged | Sterile |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- _X000D_
- Pipettenspitze _X000D_
- Patentierter, vollautomatisiert verbauter Endotoxin-freier Filter _X000D_
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen) _X000D_
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI _X000D_
- Hergestellt in den USA _X000D_
Spezifikation
1200 μL | |
Natural | |
3.5 in. | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity | |
Liquid Handling | |
RT | |
No |
Filtered | |
Not Autoclavable | |
88.9 mm | |
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase, and Endotoxin-free | |
UltraFine | |
Single-use |