Learn More
Labcon™ ZAP™ 300 μL Aerosol Filter Pipette Tip
These pipette tips have low mounting and ejection forces less than 3 kg.
Marke: Labcon™ 1058-165-000-9
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.44310kg
Beschreibung
- Passend für die gängigsten 300 μl-Pipetten
- Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
- Abgeschrägte Spitze
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
300 µl, 300 μl | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
52,1 mm | |
Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen) | |
E-Strahl | |
Abgeschrägt, Abgeschrägt | |
1 Tip/Bag | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Gefiltert | |
Naturfarben | |
2,05 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Bagged | |
1 Spitze/Beutel | |
RT | |
Universal Fit, 300 μl-Pipetten, Universal Fit | |
ZAP™ |