Learn More
Eurofins DiscoverX ZAP-70 Protein, Active
Beschreibung
ZA70 (Tyrosine Protein kinase ZAP-70, 70 kDa zeta-associated protein, Syk-related tyrosine kinase) is a cytosolic protein tyrosine kinase (PTK) and a member of the Syk family of proteins. ZA70 is expressed in human and murine thymocyte subsets, B cells, and peripheral T cell subsets and associates with zeta-chain to undergo tyrosine phosphorylation following TCR stimulation. ZA70 inhibitors may be useful as immunosuppressants.
GenBank L05148
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | mg/mL of enzyme in of 25 mMHepes/NaOH pH 7.4, 150 mM NaCl, 0.5 mM DTT, 50% glycerol. Liquid at -20°C. |
| Molekulargewicht | 70.8 kDa |
| Menge | 250 μg |
| Spezies | Human |
| Rekombinant | Recombinant |
| Proteinmarkierung | C-terminal 6His |
| Expressionssystem | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Proteinform | Full-length |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | ≥66% |
| Protein | ZAP-70, active |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.