Learn More
ZBTB20 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | ZBTB20 |
---|---|
Konzentration | 0.17 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16822585
|
Proteintech
23987-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 11-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16812585
|
Proteintech
23987-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 11-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Zinc-finger proteins contain DNA-binding domains and have a wide variety of functions, most of which encompass some form of transcriptional activation or repression. ZBTB20 (zinc finger and BTB domain containing 20), also known as HOF, DPZF, ODA-8S or ZNF288, is a 741 amino acid protein that localizes to the nucleus and contains one BTB (POZ) domain and five C2H2-type zinc fingers. Expressed in thymus, spleen, lymph node and fetal liver, ZBTB20 exists as either a monomer or a homodimer that is thought to function as a transcription factor, playing a role in hematopoiesis, oncogenesis and immune responses. Multiple isoforms of ZBTB20 exist due to alternative splicing events.Spezifikation
ZBTB20 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q8K0L9, Q9HC78 | |
26137, 56490 | |
ZBTB20 Fusion Protein Ag21140 | |
Primary | |
-20°C | |
ZBTB20 |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
DPZF, HOF, ODA 8S, ZBTB20, Zinc finger protein 288, ZNF288 | |
Zbtb20 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |