Learn More
ZBTB48 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 24665-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16883155
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ZBTB48 contains 1 BTB (POZ) domain and 11 C2H2-type zinc fingers. It belongs to the krueppel C2H2-type zinc-finger protein family and binds to and regulates the J and/or S elements in MHC II promoter.
Spezifikation
Spezifikation
ZBTB48
Polyclonal
Unconjugated
ZBTB48
HKR3, pp9964, Protein HKR3, TZAP, ZBTB48, ZNF855
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
3104
-20°C
Liquid
Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P10074
ZBTB48
ZBTB48 Fusion Protein Ag20301