Learn More
ZBTB48 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen ZBTB48
Konzentration 0.3 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16883155
Unterlagen ansehen
Proteintech
24665-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16873155
Unterlagen ansehen
Proteintech
24665-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
ZBTB48 contains 1 BTB (POZ) domain and 11 C2H2-type zinc fingers. It belongs to the krueppel C2H2-type zinc-finger protein family and binds to and regulates the J and/or S elements in MHC II promoter.
Spezifikation
Spezifikation
ZBTB48
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
P10074
3104
ZBTB48 Fusion Protein Ag20301
Primary
-20°C
ZBTB48
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
HKR3, pp9964, Protein HKR3, TZAP, ZBTB48, ZNF855
ZBTB48
IgG
Antigen Affinity Chromatography