missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZC3HAV1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 16820-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The zinc finger antiviral protein (ZC3HAV1) is a CCCH type zinc finger protein that induces an innate immunity to infections by retrovirus by preventing the accumulation of viral RNAs in the cytoplasm and recruits the RNA processing exosome to degrade target RNAs, thereby inhibiting virus replication. ZC3HAV1 is localized in the cytoplasm at steady state, but shuttles between nucleus and cytoplasm in a XPO1-dependent manner. ZAP is a direct target gene of IRF3 action in cellular antiviral responses.Spezifikation
| ZC3HAV1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ZC3HAV1 | |
| FLB6421, ZAP, ZC3H2, ZC3HAV1, ZC3HDC2, Zinc finger antiviral protein | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 252832, 56829, 78781 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 0.37 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q3UPF5, Q7Z2W4, Q8K3Y6 | |
| ZC3HAV1 | |
| ZC3HAV1 Fusion Protein Ag10364 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur