missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZC3HAV1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | ZC3HAV1 |
|---|---|
| Konzentration | 0.37 mg/mL |
| Anwendungen | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16816574
|
Proteintech
16820-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
16806574
|
Proteintech
16820-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
The zinc finger antiviral protein (ZC3HAV1) is a CCCH type zinc finger protein that induces an innate immunity to infections by retrovirus by preventing the accumulation of viral RNAs in the cytoplasm and recruits the RNA processing exosome to degrade target RNAs, thereby inhibiting virus replication. ZC3HAV1 is localized in the cytoplasm at steady state, but shuttles between nucleus and cytoplasm in a XPO1-dependent manner. ZAP is a direct target gene of IRF3 action in cellular antiviral responses.Spezifikation
| ZC3HAV1 | |
| Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human, Rat | |
| Q3UPF5, Q7Z2W4, Q8K3Y6 | |
| 252832, 56829, 78781 | |
| ZC3HAV1 Fusion Protein Ag10364 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ZC3HAV1 |
| 0.37 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| FLB6421, ZAP, ZC3H2, ZC3HAV1, ZC3HDC2, Zinc finger antiviral protein | |
| ZC3HAV1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts