Learn More
ZCCHC17 Antibody (OTI1F11), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-44966-30ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30306234
  • 256.00 € / 30 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ZCCHC17 Monoclonal antibody specifically detects ZCCHC17 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ZCCHC17
Monoclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Mouse
>95%
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG2a
Western Blot
OTI1F11
Western Blot 1:500-2000
HSPC251, nucleolar protein of 40 kDa, Pnn-interacting nucleolar protein, pNO40nucleolar protein 40, PS1D protein, PS1DRP11-266K22.1, putative S1 RNA binding domain protein, Putative S1 RNA-binding domain protein, Zinc finger CCHC domain-containing protein 17, zinc finger, CCHC domain containing 17
Full length human recombinant protein of human ZCCHC17 (NP_057589) produced in E.coli.
30 μL
metabolism
51538
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.