Learn More
ZCCHC17 Antibody (OTI1F11), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
| Antigen | ZCCHC17 |
|---|---|
| Klon | OTI1F11 |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-2000 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30306183
|
Novus Biologicals
NBP3-44966-100ul |
100 μL |
550.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30306234
|
Novus Biologicals
NBP3-44966-30ul |
30 μL |
256.00 €
30 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
ZCCHC17 Monoclonal antibody specifically detects ZCCHC17 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western BlotSpezifikation
| ZCCHC17 | |
| Western Blot 1:500-2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| HSPC251, nucleolar protein of 40 kDa, Pnn-interacting nucleolar protein, pNO40nucleolar protein 40, PS1D protein, PS1DRP11-266K22.1, putative S1 RNA binding domain protein, Putative S1 RNA-binding domain protein, Zinc finger CCHC domain-containing protein 17, zinc finger, CCHC domain containing 17 | |
| Full length human recombinant protein of human ZCCHC17 (NP_057589) produced in E.coli. | |
| Primary | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| OTI1F11 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| metabolism | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| 51538 | |
| IgG2a | |
| >95% | |
| Antibody |