Learn More
ZDHHC13 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | ZDHHC13 |
---|---|
Konzentration | 0.18 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16883245
|
Proteintech
24759-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 11-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16873245
|
Proteintech
24759-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 11-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Palmitoyltransferase for HD and GAD2 (By similarity). Mediates Mg(2+) transport.Spezifikation
ZDHHC13 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q8IUH4, Q9CWU2 | |
243983, 54503 | |
ZDHHC13 Fusion Protein Ag21607 | |
Primary | |
-20°C | |
ZDHHC13 |
0.18 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
DHHC 13, HIP14 related protein, HIP14L, HIP3RP, Palmitoyltransferase ZDHHC13, ZDHHC13 | |
ZDHHC13 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |