Learn More
Zebularine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491837
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16491837 50 mg
16425678 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16491837 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13420
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Zebularine (NSC309132; 4-Deoxyuridine) is a DNA methyltransferase inhibitor. Zebularine also inhibits cytidine deaminase with a Ki of 0.95 μM.
Zebularine (NSC309132
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zebularine
CAS 3690-10-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H12N2O5
Menge 50 mg
Synonym NSC309132 4-Deoxyuridine
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (438.21 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (219.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=CC=CN1[C@H]2[C@@H]([C@@H]([C@@H](CO)O2)O)O
Molekulargewicht (g/mol) 228.2
Formelmasse 228.2
Reinheit (%) 97.57%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death