Learn More
Paragon Scientific™ Zeitfuchs Cross-Arm-Viskosimeter für transparente und undurchsichtige Flüssigkeiten (UKAS, ISO17025-zertifiziert)
Zur Bestimmung der kinematischen Viskosität von transparenten und undurchsichtigen newtonschen Flüssigkeiten gemäß ASTM D445, ISO3104 und IP71, Abschnitt1. Die niedrige Viskosität unterstützt die Abfuhr von Luftblasen, die zu Detektionsproblemen in automatischen Systemen führen können, und optimiert die Stabilität und Gleichförmigkeit des Bades.
Marke: Paragon Scientific™ CROSS09UKC
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg
Beschreibung
- Hochwertiges Kapillarviskosimeter aus Glas
- In Übereinstimmung mit ASTM 445-446 sowie ISO 3104 und 3105 gefertigt
- Lieferung mit vollständiger UKAS ISO17025-Kalibrierung
Spezifikation
6000 to 30,000 cSt | |
30 | |
ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105 | |
9 |
Yes | |
D 445, D 446 | |
UKAS ISO 17025 calibration |
Vorlaufzeit 8 Wochen