Learn More
Zeolith-Beta, Ammonium, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059988
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15472497 25 g 25 Gramm
15482497 100 g 100 Gramm
15492497 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15472497
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045873.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1318-02-1 | Al2O5Si | 162.043 g/mol
Zeolite beta is used in isomerization of waxes, and Friedel Crafts reactions. Used in detergent manufacturing for the applications of the removal of hardness. It is also used as Odor control, industrial absorbents, industrial fillers, gas absorption, soil remediation, wastewater filtration, flocculating agent, animal feeds, hydroponics, molecular sieves, desiccants, lightweight concrete, acoustics and ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Zeolith Beta wird bei der Isomerisierung von Wachsen und Friedel-Crafts-Reaktionen (Alkylierung und Acylierung) verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1318-02-1
Summenformel Al2O5Si
Molekulargewicht (g/mol) 162.043
MDL-Nummer MFCD00132601
InChI-Schlüssel HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
PubChem CID 9942228
IUPAC-Name Dioxosilan;oxo(oxoalumanyloxy)aluman
SMILES O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zeolite beta, ammonium
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.