Learn More
Zephirol, TRC
Artikelnummer. 30138675
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138675 10 g 10 Gramm
30138402 1 g 1 Gramm
17974945 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138675 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ34300010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139-07-1
Summenformel C21 H38 N . Cl
Molekulargewicht (g/mol) 339.99
Synonym Benzenemethanaminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, chloride (1:1), Ammonium, benzyldodecyldimethyl-, chloride (8CI), Benzenemethanaminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, chloride (9CI), Benzyldodecyldimethylammonium chloride (6CI), Accelerator 1227, BAC 12, BTC 1218-50, Bas 2631, Benzododecinium chloride, BenzylQUAT, Benzyldimethyldodecylammonium chloride, Benzyldimethyllaurylammonium chloride, Benzyllauryldimethylammonium chloride, Catigene OM, Catinal CB 50, Catiogen BC 50, Catiogen PAN, Catiolite BC 50, Cationic 1227, Cationic Surfactant 1227, Cequartyl A, Croda N-Dodecyl, D 1227, DYK 1125, Dehyquart LDB, Dimethylaurylbenzylammonium chloride, Dimethylbenzyldodecylammonium chloride, Dimethylbenzyllaurylammonium chloride, Dimethyldodecylbenzylammonium chloride, Dimethyllaurylbenzylammonium chloride, Dodecylbenzyldimethylammonium chloride, Dodecyldimethylbenzylammonium chloride, Germicide 1227, Katamin AB 18, Lauralkonium chloride, Lauryl benzalkonium chloride, Laurylbenzyldimethylammonium chloride, Lauryldimethylbenzylammonium chloride, Leveling Agent 1227, Loraquat B 50, N-Benzyl-N,N-dimethyl-N-laurylammonium chloride, N-Benzyl-N-dodecyl-N,N-dimethylammonium chloride, N-Dodecyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride, N-Dodecyl-N,N-dimethylbenzenemethanaminium chloride, N-Lauryl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride, Noramium DA 50, Orthosan HM, Pionin B 231, QBA 1211, QBA 1211S, Retarder N, Rewoquat B 50, Rolcril, Surfactant 1227, Swanol CA 100, Swanol CA 101, Tetranil BC 80, Texnol R 5, Vantoc CL, Zephirol
IUPAC-Name Benzyl-dodecyl-dimethylazanium;chlorid
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyldimethyldodecylammonium Chloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C21H38N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(2,3)20-21-17-14-13-15-18-21;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 339.2693
Reinheit (%) >95%