Learn More
Zidovudine, MedChemExpress
Beschreibung
Zidovudine is a nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI), widely used to treat HIV infection. Zidovudine increases CRISPR/Cas9-mediated editing frequency.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zidovudine |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 30516-87-1 |
| Farbe | White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C10H13N5O4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | Azidothymidine AZT ZDV |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (374.20 mM) ∣H2O : 16.67 mg/mL (62.38 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Mehr anzeigen |