Learn More
Zika Virus (SPH2015) Envelope anti-Virus, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Antibody pair for Solid phase sandwich ELISA
Marke: Novus Biologicals NBP3-06709-15PLATES
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of Zika Virus Envelope.
Spezifikation
| Zika Virus (SPH2015) Envelope | |
| Monoclonal | |
| Zika Envelope | |
| RUO | |
| Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| ELISA | |
| HRP | |
| 15 Plates | |
| Virus | |
| Antibody Pairs |