Learn More
Zika Virus (SPH2015) Envelope anti-Virus, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Antibody pair for Solid phase sandwich ELISA
448.00 € - 1075.00 €
Spezifikation
| Antigen | Zika Virus (SPH2015) Envelope |
|---|---|
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugat | HRP |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18389571
|
Novus Biologicals
NBP3-06709-5PLATES |
5 Plates |
448.00 €
5 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18388442
|
Novus Biologicals
NBP3-06709-15PLATES |
15 Plates |
1075.00 €
15 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of Zika Virus Envelope.Spezifikation
| Zika Virus (SPH2015) Envelope | |
| Monoclonal | |
| RUO | |
| Zika Envelope | |
| Antibody Pairs |
| ELISA | |
| HRP | |
| Virus | |
| Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |