Learn More
Zika Virus (SPH2015) Envelope anti-Virus, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Antibody pair for Solid phase sandwich ELISA
448.00 € - 1075.00 €
Spezifikation
Antigen Zika Virus (SPH2015) Envelope
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Konjugat HRP
Regulatorischer Status RUO
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18389571
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-06709-5PLATES
5 Plates
448.00 €
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18388442
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-06709-15PLATES
15 Plates
1075.00 €
15 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of Zika Virus Envelope.
Spezifikation
Spezifikation
Zika Virus (SPH2015) Envelope
Monoclonal
RUO
Zika Envelope
Antibody Pairs
ELISA
HRP
Virus
Storage of components varies. See protocol for specific instructions.