Learn More
Thermo Scientific Chemicals Zileuton
Artikelnummer. 16691832 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16691832 25 g 25 Gramm
16681832 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16691832 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 463300250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 111406-87-2 | C11H12N2O2S | 236.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111406-87-2
Molekulargewicht (g/mol) 236.29
MDL-Nummer MFCD00866097
InChI-Schlüssel MWLSOWXNZPKENC-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name 1-[1-(1-benzothiophen-2-yl)ethyl]-1-hydroxyurea
SMILES CC(N(O)C(N)=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zileuton
Summenformel C11H12N2O2S
Menge 25 g
Formelmasse 236.29