Learn More
Zileuton, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482117
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16482117 50 mg 50 Milligramm
16425978 10 mg 10 Milligramm
16406406 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16482117 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14164
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Zileuton is a potent and selective inhibitor of 5-lipoxygenase with antiasthmatic properties.
Zileuton is a potent and selective inhibitor of 5-lipoxygenase with antiasthmatic properties.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zileuton
Physikalische Form Solid
CAS 111406-87-2
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H12N2O2S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym A 64077 Abbott 64077
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (423.21 mM)
SMILES CC(N(O)C(N)=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Molekulargewicht (g/mol) 236.29
Formelmasse 236.29
Reinheit (%) 99.58%
Güte Research