Learn More
Zinknitrat-Hexahydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Spezifikation
Schmelzpunkt | 36°C |
Farbe | Weiß |
pH | 5.1 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 250 g |
Formelmasse | 297.46g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |