missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZINC00881524, MedChemExpress

Artikelnummer. 16474556
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16474556 100 mg 100 Milligramm
16453308 10 mg 10 Milligramm
16439846 50 mg -
16422716 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16474556 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101244

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress ZINC00881524 is a ROCK inhibitor.

ZINC00881524 is a ROCK inhibitor.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material ZINC00881524
CAS 557782-81-7
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H20N2O3S
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 300 mg/mL (788.52 mM)
SMILES O=C(NC1=NC2=C(CCC3=C2C=CC=C3)S1)CC4=CC=C(OC)C(OC)=C4
Molekulargewicht (g/mol) 380.46
Formelmasse 380.46
Reinheit (%) 99.41%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.