missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zinquin Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30457219
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30457219 1 mg -
30455689 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30457219 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ4500001MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 181530-09-6
Summenformel C21 H22 N2 O5 S
Molekulargewicht (g/mol) 414.47
Synonym 2-[[2-Methyl-8-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]-6-quinolinyl]oxy]acetic Acid, Zinquin Zinquin A, [[2-Methyl-8-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]-6-quinolinyl]oxy]-acetic Acid
IUPAC-Name ethyl 2-[2-methyl-8-[(4-methylphenyl)sulfonylamino]quinolin-6-yl]oxyacetate
SMILES CCOC(=O)COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)c3nc(C)ccc3c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Zinquin Ethyl Ester
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H22N2O5S/c1-4-27-20(24)13-28-17-11-16-8-7-15(3)22-21(16)19(12-17)23-29(25,26)18-9-5-14(2)6-10-18/h5-12,23H,4,13H2,1-3H3
Formelmasse 414.1249
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.