Learn More
Emma Safety Footwear Zion XD Sicherheitsschuhe
Chemische Beständigkeit und gut sichtbarer 3M™-reflektierender Streifen. Die undurchdringbare Sohle schützt den Fuß vor scharfen und metallischen Gegenständen, während die Zehenkappe aus Stahl und die verstärkte Zehenabdeckung aus Polyurethan Schutz vor herabfallenden Gegenständen bieten. Mikrofaser-Komponenten halten Zement stand und bleiben flexibel.
Marke: Emma Safety Footwear MM30186846
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.12800kg
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Mikrofaserkonstruktion
- GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
- Reflektierender 3M™-Besatz
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver gewährleistet trockenere, frischere Füße
Spezifikation
Zion XD | |
Mikrofaser | |
46 |