Learn More
Emma Safety Footwear Zion XD Sicherheitsschuhe
Chemische Beständigkeit und gut sichtbarer 3M™-reflektierender Streifen. Die undurchdringbare Sohle schützt den Fuß vor scharfen und metallischen Gegenständen, während die Zehenkappe aus Stahl und die verstärkte Zehenabdeckung aus Polyurethan Schutz vor herabfallenden Gegenständen bieten. Mikrofaser-Komponenten halten Zement stand und bleiben flexibel.
Marke:  Emma Safety Footwear MM30186844
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00600kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15988301
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • Mikrofaserkonstruktion 
  • GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
  • Reflektierender 3M™-Besatz
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver gewährleistet trockenere, frischere Füße
Spezifikation
Spezifikation
Zion XD
Mikrofaser
44