Learn More
Zirconium(IV)-Propoxid, Lösung in 1-Propanol, ca. 70 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3770768
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
23519-77-9, 71-23-8
C12H28O4Zr
327.58
MFCD00015307
XPGAWFIWCWKDDL-UHFFFAOYSA-N
zirconium iv tetrapropoxide, zirconium iv propoxide, unii-a7z4n4e80x, 1-propanol, zirconium 4+ salt, zirconium propoxide, zirconium n-propoxide, 1-propanol, zirconium 4+ salt 4:1, zirconium iv propoxide solution, zirconium tetrapropanolate, propyl alcohol, zirconium 4+ salt
90139
CCCO[Zr](OCCC)(OCCC)OCCC
23519-77-9, 71-23-8
C12H28O4Zr
327.58
MFCD00015307
XPGAWFIWCWKDDL-UHFFFAOYSA-N
zirconium iv tetrapropoxide, zirconium iv propoxide, unii-a7z4n4e80x, 1-propanol, zirconium 4+ salt, zirconium propoxide, zirconium n-propoxide, 1-propanol, zirconium 4+ salt 4:1, zirconium iv propoxide solution, zirconium tetrapropanolate, propyl alcohol, zirconium 4+ salt
90139
CCCO[Zr](OCCC)(OCCC)OCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) propoxide
Namenshinweis ca. 70%
Farbe Bernsteinfarben bis farblos
Dichte 1.0440g/mL
Flammpunkt 23°C
Prozentgehaltsbereich 27.0 to 29% (ZrO2)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel Zr(OCH2CH2CH3)4
Menge 100 mL
Relative Dichte 1.044
IUPAC-Name tetrapropoxyzirconium
Formelmasse 327.57
Reinheit (%) ca. 70%
Physikalische Form Leicht viskose Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zirconium(IV) propoxide, solution in propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.