Learn More
Zirkoniumdraht, 0.127 mm (0.005 Zoll) im Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis ohne Hf), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11346557
Click to view available options
Menge:
1 m
5 m
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
7440-67-7
Zr
91.22
MFCD00011303 MFCD00148878
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
23995
CHEBI:33342
Zirkonium
[Zr]
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
7440-67-7
Zr
91.22
MFCD00011303 MFCD00148878
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
23995
CHEBI:33342
Zirkonium
[Zr]
Form: Ca. .0.082 g/cm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Zirconium
Farbe Grau bis silberfarben
Aussehen Gray to silver wire
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis excluding Hf)
Menge 1 m
Geruch Odorless
Form Draht, 0.127 mm (0.005 Zoll) Durchmesser