Learn More
Thermo Scientific™ ZM-336372
Artikelnummer. 15447049
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15447049 5 mg 5 Milligramm
15457049 1 mg 1 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15447049
Marke: Thermo Scientific™ J65730.#0
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ein potenter und spezifischer Inhibitor der Proteinkinase c-Raf
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 mg
Beschreibung Weißgrau
Inhalt und Lagerung -30°C to -10°C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein potenter und spezifischer Inhibitor der Proteinkinase c-Raf
CAS 208260-29-1
Summenformel C23H23N3O3
Formelmasse 389.45
Synonym N-[5-(3-Dimethylaminbenzamid)-2-methylphenyl]-4-hydroxybenzamid;
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Produkttyp ZM-336372
Form Fest