Learn More
ZM39923 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431467
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16431467 50 mg 50 Milligramm
16425258 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16431467 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12589
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress ZM39923 hydrochloride is a JAK3 inhibitor, with a pIC50 of 7.1; ZM39923 hydrochloride also potently inhibits tissue transglutaminase (TGM2) with an IC50 of 10 nM.
ZM39923 hydrochloride is a JAK3 inhibitor, with a pIC50 of 7.1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ZM39923 hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 1021868-92-7
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H26ClNO
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 47 mg/mL (127.75 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C2C=CC=CC2=C1)CCN(C(C)C)CC3=CC=CC=C3.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 367.91
Formelmasse 367.91
Reinheit (%) 99.86%
Güte Research