Learn More
ZNF251 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25601-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884165
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ZNF251 may be involved in transcriptional regulation.
Spezifikation
Spezifikation
ZNF251
Polyclonal
Unconjugated
ZNF251
zinc finger protein 251, ZNF251
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
71591, 90987
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
0.43 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9BRH9
Zfp251, ZNF251
ZNF251 Fusion Protein Ag22347
20 μL
Primary
Human, Mouse