Learn More
ZNF329 Antibody (OTI2D12), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-44985-100ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30306663
  • 550.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ZNF329 Monoclonal antibody specifically detects ZNF329 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ZNF329
Monoclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Mouse
>95%
RUO
79673
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Purified
Western Blot
OTI2D12
Western Blot 1:500-2000
zinc finger protein 394, zinc finger protein 99, Zinc finger protein with KRAB and SCAN domains 14, ZKSCAN14FLJ12298
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-203 of human ZNF329 (NP_078896) produced in E.coli.