Learn More
ZNF346 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen ZNF346
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30231997
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-38437-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30231229
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-38437-20ul
20 μL
190.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
ZNF346 Polyclonal antibody specifically detects ZNF346 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
ZNF346
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Apoptosis
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
23567
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
KIAA0844ZNF365D, MGC41821, MGC87345, Su48, talanin, UANprotein ZNF365, zinc finger protein 365
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-294 of human ZNF346 (NP_036411.1).,, Sequence:, MEYPAPATVQAADGGAAGPYSSSELLEGQEPDGVRFDRERARRLWEAVSGAQPVGREEVEHMIQKNQCLFTNTQCKVCCALLISESQKLAHYQSKKHANKVKRYLAIHGMETLKGETKKLDSDQKSSRSKDKNQCCPICNMTFSSPVVAQSHYLGKTHAKNLKLKQQSTKVEALHQNREMIDPDKFCSLCHATFNDPVMAQQHYVGKKHRKQETKLKLMARYGRLADPAVTDFPAGKGYPCKTCKIVLNSIEQYQAHVSGFKHKNQSPKTVASSLGQIPMQRQPIQKDSTTLED
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.