missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZNF530 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-35740-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ZNF530 Polyclonal antibody specifically detects ZNF530 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
| ZNF530 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA | |
| KIAA1508, zinc finger protein 530 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-190 of human ZNF530 (NP_065931.3).,, Sequence:, MAAALRAPTQQVFVAFEDVAIYFSQEEWELLDEMQRLLYRDVMLENFAVMASLGCWCGAVDEGTPSAESVSVEELSQGRTPKADTSTDKSHPCEICTPVLRDILQMIELHASPCGQKLYLGGASRDFWMSSNLHQLQKLDNGEKLFKVDGDQASFMMNCRFHVSGKPFTFGEVGRDFSATSGLLQHQVTP | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 348327 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur